Imprimer
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930466-1G OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA 688 EUR
APOSOR930466-1G APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697575
Numéro CAS: 31640-94-5