Imprimer
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930447-1G OR930447-250MG
APOSOR930447-1GEA 435 EUR
APOSOR930447-1G APOSOR930447-250MG
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-1-cyclopenten-1-yl)-acetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01020954
Numéro CAS: 100377-16-0