Imprimer
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930429-1G OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA 248 EUR
APOSOR930429-1G APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318301
Numéro CAS: 64715-80-6