Imprimer
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 75.4 EUR
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845481
Numéro CAS: 860624-90-4