Imprimer
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 241 EUR
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656269
Numéro CAS: 27063-98-5