2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19204033 Numéro CAS: 52909-60-1 |