Imprimer
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930300-1G OR930300-250MG
APOSOR930300-1GEA 209 EUR
APOSOR930300-1G APOSOR930300-250MG
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01101239
Numéro CAS: 19301-09-8