Imprimer
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930297-1G OR930297-5G
APOSOR930297-1GEA 24.4 EUR
APOSOR930297-1G APOSOR930297-5G
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779491
Numéro CAS: 21962-45-8