Imprimer
1-Bromoethyl acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930288-100G OR930288-25G
APOSOR930288-100GEA 199 EUR
APOSOR930288-100G APOSOR930288-25G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formule: C₄H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061392
Numéro CAS: 40258-78-4