Imprimer
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Acetyl-4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR930287-1G OR930287-5G
APOSOR930287-1GEA 97.3 EUR
APOSOR930287-1G APOSOR930287-5G
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone
Formule: C₈H₆ClN₃O
Poids moléculaire: 195.606 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205848
Numéro CAS: 1363381-59-2