2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11118823 Numéro CAS: 56245-07-9 |