Imprimer
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930171-100MG OR930171-1G OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR930171-100MG APOSOR930171-1G APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·ClH
Poids moléculaire: 147.606 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26383908
Numéro CAS: 1456821-65-0