Imprimer
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 905 EUR
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Formule: C₉H₉N₃O
Poids moléculaire: 175.187 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059814
Numéro CAS: 543713-43-5
UN: 3259
ADR: 8 III