Imprimer
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930097-1G OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA 163 EUR
APOSOR930097-1G APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Poids moléculaire: 144.559 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607702
Numéro CAS: 33332-31-9