6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₆ClN₃O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD20702054 Numéro CAS: 808770-39-0 |