2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₄O₃ Poids moléculaire: 158.195 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06658443 Numéro CAS: 597-04-6 |