4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09044328 Numéro CAS: 38926-77-1 |