Imprimer
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929912-1G OR929912-250MG
APOSOR929912-1GEA 357 EUR
APOSOR929912-1G APOSOR929912-250MG
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formule: C₈H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044065
Numéro CAS: 27074-03-9