Imprimer
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929803-1G OR929803-250MG
APOSOR929803-1GEA 65.4 EUR
APOSOR929803-1G APOSOR929803-250MG
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
1-(2-Naphthyl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529867
Numéro CAS: 2018-90-8