Imprimer
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S)-2-[[9H-fluoren-9-ylmethoxy(hydroxy)methyl]amino]-3-(4-sulphooxyphenyl)propanoate sodium salt
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 475 EUR
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Formule: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077078
Numéro CAS: 106864-37-3