Imprimer
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929764-1G OR929764-5G
APOSOR929764-1GEA 393 EUR
APOSOR929764-1G APOSOR929764-5G
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(ethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 185.651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09932367
Numéro CAS: 1016500-71-2