Imprimer
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929745-1G OR929745-5G
APOSOR929745-1GEA 168 EUR
APOSOR929745-1G APOSOR929745-5G
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059921
Numéro CAS: 915924-73-1