Imprimer

N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR929714-1G OR929714-5G
APOSOR929714-1GEA 21.5 EUR
APOSOR929714-1G APOSOR929714-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzylamine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035956
Numéro CAS: 15184-96-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR