Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929696-1G OR929696-250MG
APOSOR929696-1GEA 507 EUR
APOSOR929696-1G APOSOR929696-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11974482
Numéro CAS: 14631-47-1