Imprimer
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929645-25G OR929645-5G
APOSOR929645-25GEA 328 EUR
APOSOR929645-25G APOSOR929645-5G
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381121
Numéro CAS: 52225-87-3