Imprimer
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 418 EUR
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21332885
Numéro CAS: 1384954-82-8