Imprimer
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 34.8 EUR
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formule: C₃H₇BrO₂S
Poids moléculaire: 187.055 g/mol
Point de fusion: 32…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274926
Numéro CAS: 16523-02-7