Imprimer
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929504-10G OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA 618 EUR
APOSOR929504-10G APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Formule: C₉H₈N₂O·ClH
Poids moléculaire: 196.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570184
Numéro CAS: 29378-39-0