Imprimer
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 364 EUR
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07699200
Numéro CAS: 57276-28-5