Imprimer
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929492-1G OR929492-5G
APOSOR929492-1GEA 168 EUR
APOSOR929492-1G APOSOR929492-5G
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973192
Numéro CAS: 864658-14-0