Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09994219 Numéro CAS: 112566-20-8 |