4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅Cl₂N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21603853 Numéro CAS: 887147-19-5 |