Imprimer
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-3-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid
OR929238-1G OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA 310 EUR
APOSOR929238-1G APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610679
Numéro CAS: 133928-73-1