Imprimer
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 632 EUR
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156669
Numéro CAS: 137195-33-6