tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
tert-Butyl 2-(4-Bromophenyl)acetate
Formule:
C₁₂H₁₅BrO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11975535 Numéro CAS: 33155-58-7 |