Imprimer
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Isopropoxyazetidine hydrochloride
OR928975-25G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 157 EUR
APOSOR928975-25G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804558
Numéro CAS: 871657-49-7