Imprimer

(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Densité: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367007
Numéro CAS: 89401-28-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR