Imprimer
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 632 EUR
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO
Poids moléculaire: 157.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183976
Numéro CAS: 90726-50-4