Imprimer
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928917-100MG OR928917-1G OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA 161 EUR
APOSOR928917-100MG APOSOR928917-1G APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377115
Numéro CAS: 893638-41-0