Imprimer
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Methyl 3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
OR928883-1G OR928883-250MG
APOSOR928883-1GEA 154 EUR
APOSOR928883-1G APOSOR928883-250MG
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184930
Numéro CAS: 87360-22-3