Imprimer
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 45.1 EUR
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168868
Numéro CAS: 93524-95-9