Imprimer
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (3-oxocyclopentyl)carbamate
OR928719-10G OR928719-1G OR928719-5G
APOSOR928719-10GEA 395 EUR
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G APOSOR928719-5G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751875
Numéro CAS: 847416-99-3