Imprimer
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 310 EUR
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189223
Numéro CAS: 73038-85-4