Imprimer
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928608-1G OR928608-250MG OR928608-5G
APOSOR928608-1GEA 241 EUR
APOSOR928608-1G APOSOR928608-250MG APOSOR928608-5G
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Poids moléculaire: 191.273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05189259
Numéro CAS: 524673-92-5