Imprimer
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6,7-Dihydroquinolin-8(5H)-one oxime
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 339 EUR
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921531
Numéro CAS: 58509-59-4