Imprimer
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 241 EUR
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₉H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437632
Numéro CAS: 62108-16-1