Imprimer
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 313 EUR
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₅H₃ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193520
Numéro CAS: 36258-82-9