Imprimer
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR928504-1G OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA 116 EUR
APOSOR928504-1G APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189517
Numéro CAS: 59489-32-6