DL-Threonine methyl ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-Thr-OMe·HCl, Methyl threoninate hydrochloride
Formule:
C₅H₁₁NO₃·ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00070400 Numéro CAS: 62076-66-8 |