Imprimer
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 116 EUR
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692342
Numéro CAS: 116081-17-5